2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4875-200MG B4875-1G
TCIAB4875-200MGEA 48 EUR
TCIAB4875-200MG TCIAB4875-1G
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₅₇H₃₈N₂
Número MDL: MFCD12022428
Núm. CAS: 932739-76-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %