4-Bromo-3-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4876-1G
B4876-5G
TCIAB4876-1GEA
27
EUR
TCIAB4876-1G
TCIAB4876-5G
4-Bromo-3-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-nitroanilina
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217,02 g/mol |
Número MDL:
MFCD01320678 Núm. CAS: 53324-38-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 131.0 deg-C |