Boc-Phe(4-CN)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Boc-4-cyano-Phe-OH, N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine, Boc-Phe(4-CN)-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-cyano-L-phenylalanine
B4877-5G B4877-1G
TCIAB4877-5GEA 177 EUR
TCIAB4877-5G TCIAB4877-1G
Boc-Phe(4-CN)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-Phe(4-CN)-OH
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290.319 g/mol
Número MDL: MFCD00672526
Núm. CAS: 131724-45-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -35.0 deg (C=1,DMF)