1-(3-Butenyloxy)-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: BHFC
B4881-1G B4881-5G
TCIAB4881-1GEA 271 EUR
TCIAB4881-1G TCIAB4881-5G
1-(3-Butenyloxy)-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene ≥97.0% (por GC)
1-(3-Butenyloxy)-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene
Formula: C₉H₇F₇O
MW: 264,14 g/mol
Número MDL: MFCD00084878
Núm. CAS: 958032-89-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %