10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4883-1G B4883-5G
TCIAB4883-1GEA 76 EUR
TCIAB4883-1G TCIAB4883-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (por GC)
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formula: C₁₆H₁₀BrN
MW: 296,17 g/mol
Número MDL: MFCD22054961
Núm. CAS: 1698-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C