4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan
B4884-1G B4884-5G
TCIAB4884-1GEA 98 EUR
TCIAB4884-1G TCIAB4884-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran ≥98.0% (por GC)
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formula: C₁₈H₁₁BrO
MW: 323,19 g/mol
Número MDL: MFCD19441306
Núm. CAS: 955959-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C