5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4885-200MG B4885-1G
TCIAB4885-200MGEA 57 EUR
TCIAB4885-200MG TCIAB4885-1G
5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine
Formula: C₉H₆BrNS
Número MDL: MFCD09037419
Núm. CAS: 91891-74-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C