3-[4-(4-Biphenylylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4887-1G
B4887-5G
TCIAB4887-1GEA
62
EUR
TCIAB4887-1G
TCIAB4887-5G
3-[4-(4-Biphenylylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-[4-(4-Biphenylylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole
Formula:
C₃₆H₂₆N₂ |
Número MDL:
MFCD22571697 Núm. CAS: 1160294-96-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 187.0 deg-C |