3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl, 5'-(3-Bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl, 5'-(3-Bromophenyl)-m-terphenyl
B4888-1G B4888-5G
TCIAB4888-1GEA 73 EUR
TCIAB4888-1G TCIAB4888-5G
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formula: C₂₄H₁₇Br
MW: 385.30 g/mol
Número MDL: MFCD28134530
Núm. CAS: 1233200-57-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C