4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl, 5'-(4-Bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl, 5'-(4-Bromophenyl)-m-terphenyl
B4889-1G B4889-5G
TCIAB4889-1GEA 366 EUR
TCIAB4889-1G TCIAB4889-5G
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formula: C₂₄H₁₇Br
MW: 385.30 g/mol
Número MDL: MFCD26407506
Núm. CAS: 116941-52-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C