4-(4-Bromofenil)morfolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4890-5G
B4890-25G
TCIAB4890-5GEA
101
EUR
TCIAB4890-5G
TCIAB4890-25G
4-(4-Bromofenil)morfolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Bromofenil)morfolina
Formula:
C₁₀H₁₂BrNO MW: 242.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD04112483 Núm. CAS: 30483-75-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |