9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
B4892-200MG B4892-1G
TCIAB4892-200MGEA 116 EUR
TCIAB4892-200MG TCIAB4892-1G
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene ≥98.0% (by HPLC)
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene
Formula: C₄₁H₆₄B₂O₄
Número MDL: MFCD16621099
Núm. CAS: 357219-41-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C