2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B4894-1G B4894-5G
TCIAB4894-1GEA 68 EUR
TCIAB4894-1G TCIAB4894-5G
2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₂₁H₁₄BrN₃
MW: 388,27 g/mol
Número MDL: MFCD22200060
Núm. CAS: 864377-31-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C