9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-10-bromoanthracene
B4895-1G B4895-5G
TCIAB4895-1GEA 66 EUR
TCIAB4895-1G TCIAB4895-5G
9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Formula: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Número MDL: MFCD28138083
Núm. CAS: 400607-16-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C