9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4897-1G B4897-5G
TCIAB4897-1GEA 113 EUR
TCIAB4897-1G TCIAB4897-5G
9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (por GC)
9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Formula: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Número MDL: MFCD28100940
Núm. CAS: 1023674-80-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %