6-Bromoquinolin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4-quinolinol, 6-Bromo-4-hydroxyquinoline
B4899-1G B4899-5G
TCIAB4899-1GEA 70 EUR
TCIAB4899-1G TCIAB4899-5G
6-Bromoquinolin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromoquinolin-4-ol
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224.0540 g/mol
Pto. de fusión: 283°C
Número MDL: MFCD00272435
Núm. CAS: 145369-94-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %