4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
B4900-1G B4900-5G
TCIAB4900-1GEA 51 EUR
TCIAB4900-1G TCIAB4900-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Número MDL: MFCD08276811
Núm. CAS: 69240-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C