1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanol

B4903-5G B4903-25G
TCIAB4903-5GEA 18 EUR
TCIAB4903-5G TCIAB4903-25G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Pto. Ebullición: 278°C
Número MDL: MFCD00006157
Núm. CAS: 122-96-3
EINECS: 204-586-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR