4-Bromo-4'-[di(p-tolyl)amino]stilbene ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(4-Bromostyryl)-N,N-di(p-tolyl)aniline, 4-(4-Bromostyryl)-N,N-di-p-tolylaniline, 4-(4-Bromostyryl)-4',4''-dimethyltriphenylamine
B4906-200MG B4906-1G
TCIAB4906-200MGEA 48 EUR
TCIAB4906-200MG TCIAB4906-1G
4-Bromo-4'-[di(p-tolyl)amino]stilbene ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Bromo-4'-[di(p-tolyl)amino]stilbene
Formula: C₂₈H₂₄BrN
MW: 454,41 g/mol
Número MDL: MFCD28975103
Núm. CAS: 101186-77-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C