3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Proveedor: TCI
Sinónimos:
HN-D2
B4907-200MG
B4907-1G
TCIAB4907-200MGEA
178
EUR
TCIAB4907-200MG
TCIAB4907-1G
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formula:
C₃₆H₂₀N₂O₄ Pto. de fusión: 340°C |
Núm. CAS:
1395881-58-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Elemental analysis (Nitrogen) | 4.90 to 5.40 % |