7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4908-200MG
B4908-1G
TCIAB4908-200MGEA
140
EUR
TCIAB4908-200MG
TCIAB4908-1G
7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine ≥98.0% (by HPLC)
7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formula:
C₃₆H₂₀N₂O₄ Pto. de fusión: 376°C |
Núm. CAS:
1395881-55-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 4.80 to 5.50 % |