tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
16-(tert-Butoxy)-16-oxohexadecanoic acid, Hexadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester, Boc-C14-COOH
B4911-100MG
B4911-1G
TCIAB4911-100MGEA
64
EUR
TCIAB4911-100MG
TCIAB4911-1G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Formula:
C₂₀H₃₈O₄ MW: 342,52 g/mol |
Número MDL:
MFCD23136039 Núm. CAS: 843666-27-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |