trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4916-1G
B4916-5G
TCIAB4916-1GEA
66
EUR
TCIAB4916-1G
TCIAB4916-5G
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
Formula:
C₂₂H₃₀F₂ |
Número MDL:
MFCD09839393 Núm. CAS: 155266-68-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |