1,3-Benzenedisulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4917-200MG
B4917-1G
TCIAB4917-200MGEA
65
EUR
TCIAB4917-200MG
TCIAB4917-1G
1,3-Benzenedisulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Benzenedisulphonamide
Formula:
C₆H₈N₂O₄S₂ MW: 236.26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00025383 Núm. CAS: 3701-01-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 233.0 to 237.0 deg-C |