N-Boc-2-bromobenzylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B4920-1G B4920-5G
TCIAB4920-1GEA 55 EUR
TCIAB4920-1G TCIAB4920-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine ≥98.0% (por GC)
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286.169 g/mol
Número MDL: MFCD05664385
Núm. CAS: 162356-90-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C