4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4921-200MG
B4921-1G
TCIAB4921-200MGEA
198
EUR
TCIAB4921-200MG
TCIAB4921-1G
4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
Formula:
C₉H₄BrN |
Núm. CAS:
1374038-64-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |