4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-[(4-Bromophenyl)(4-methylphenyl)amino]benzaldehyde
B4922-200MG
B4922-1G
TCIAB4922-200MGEA
97
EUR
TCIAB4922-200MG
TCIAB4922-1G
4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde
Formula:
C₂₀H₁₆BrNO |
Número MDL:
MFCD16658914 Núm. CAS: 733744-98-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |