4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4923-5G B4923-25G
TCIAB4923-5GEA 47 EUR
TCIAB4923-5G TCIAB4923-25G
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Formula: C₁₇H₁₇N
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00506009
Núm. CAS: 52709-83-8
EINECS: 258-119-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Mesomorphic range 45.0 to 51.0 deg-C