trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(trans-4-Butylcyclohexyl)benzonitrile, 4-(trans-4-Butylcyclohexyl)-1-cyanobenzene
B4924-5G B4924-25G
TCIAB4924-5GEA 26 EUR
TCIAB4924-5G TCIAB4924-25G
trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile
Formula: C₁₇H₂₃N
MW: 241,3700 g/mol
Número MDL: MFCD00799425
Núm. CAS: 61204-00-0
EINECS: 262-655-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C