trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4925-5G
B4925-25G
TCIAB4925-5GEA
64
EUR
TCIAB4925-5G
TCIAB4925-25G
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
Formula:
C₂₂H₃₂F₂ |
Número MDL:
MFCD13188634 Núm. CAS: 82832-58-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 49.0 deg-C |
Mesomorphic range | 44.0 to 123.0 deg-C |