2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DMFL-NPB, 9,9-Dimethyl-N,N'-di(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine
B4926-200MG B4926-1G
TCIAB4926-200MGEA 37 EUR
TCIAB4926-200MG TCIAB4926-1G
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₄₇H₃₆N₂
Número MDL: MFCD11110702
Núm. CAS: 222319-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d93324a6725d0c7df92a72aff5d546f498982551&vid=d93324a6725d0c7df92a72aff5d546f498982551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %