Acetato de 2-butoxietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 49.9 EUR
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
Acetato de 2-butoxietilo 98%
Acetato de 2-butoxietilo
Formula: C₈H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 193,5 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,9385 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009457
Núm. CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA