4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4930-200MG
B4930-1G
TCIAB4930-200MGEA
56
EUR
TCIAB4930-200MG
TCIAB4930-1G
4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine
Formula:
C₂₂H₁₅BrN₂ |
Número MDL:
MFCD28962150 Núm. CAS: 864377-28-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |