Fmoc-Lys(Fmoc)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Nalpha,Nepsilon-Bis[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, Fmoc-Lys(Fmoc)-OH, Nalpha,Nepsilon-Di-Fmoc-L-lysine
B4931-5G
B4931-25G
TCIAB4931-5GEA
53
EUR
TCIAB4931-5G
TCIAB4931-25G
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
Formula:
C₃₆H₃₄N₂O₆ MW: 590.676 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00080275 Núm. CAS: 78081-87-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 133.0 to 137.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -6.0 to -8.0 deg (C=1,DMF) |