4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenylimidazole ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Phenyl-1H-imidazole-4,5-diyl)dimethanol
B4932-1G B4932-5G
TCIAB4932-1GEA 131 EUR
TCIAB4932-1G TCIAB4932-5G
4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenylimidazole ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenylimidazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Número MDL: MFCD00047017
Núm. CAS: 61698-32-6
EINECS: 262-911-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c84762a4d11655b3dbf30461e522affd67a706fb&vid=c84762a4d11655b3dbf30461e522affd67a706fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %