2-Benzoylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone
B4934-5G B4934-25G
TCIAB4934-5GEA 104 EUR
TCIAB4934-5G TCIAB4934-25G
2-Benzoylpyrrole ≥98.0% (por GC)
2-Benzoylpyrrole
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
Pto. Ebullición: 305°C
Número MDL: MFCD00094048
Núm. CAS: 7697-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70516ddaaede638d56d7908fee742bd81a606bb8&vid=70516ddaaede638d56d7908fee742bd81a606bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C