2-Butyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, L-3373, (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone
B4938-1G
B4938-5G
TCIAB4938-1GEA
78
EUR
TCIAB4938-1G
TCIAB4938-5G
2-Butyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Butyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran
Formula:
C₁₉H₁₆I₂O₃ MW: 546,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD02675787 Núm. CAS: 1951-26-4 EINECS: 217-773-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |