2-(4-Biphenylyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B4940-200MG B4940-1G
TCIAB4940-200MGEA 29 EUR
TCIAB4940-200MG TCIAB4940-1G
2-(4-Biphenylyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
2-(4-Biphenylyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
Formula: C₁₅H₉Cl₂N₃
MW: 302,16 g/mol
Número MDL: MFCD28556865
Núm. CAS: 10202-45-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C