Acetato de 2-butoxietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetato de butilglicol
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
L09515.AEEA
26.3
EUR
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
Acetato de 2-butoxietilo ≥98%
Acetato de 2-butoxietilo
Purity: 98%
CAS No.: 112-07-2
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1756960
MDL No.: MFCD00009457
Formula:
C₈H₁₆O₃ MW: 160.21 g/mol Pto. Ebullición: 191…192 °C Pto. de fusión: –64 °C Densidad: 0.942 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009457 Núm. CAS: 112-07-2 EINECS: 203-933-3 |