2,8-Bis(9H-carbazol-9-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
DCzDBT, 2,8-Di(9-carbazolyl)dibenzothiophene
B4942-200MG
B4942-1G
TCIAB4942-200MGEA
101
EUR
TCIAB4942-200MG
TCIAB4942-1G
2,8-Bis(9H-carbazol-9-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,8-Bis(9H-carbazol-9-yl)dibenzothiophene
Formula:
C₃₆H₂₂N₂S MW: 514,65 g/mol |
Número MDL:
MFCD28291905 Núm. CAS: 913738-04-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |