4-Bromo-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4943-200MG B4943-1G
TCIAB4943-200MGEA 28 EUR
TCIAB4943-200MG TCIAB4943-1G
4-Bromo-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-diphenylpyrimidine
Formula: C₁₆H₁₁BrN₂
MW: 311,18 g/mol
Número MDL: MFCD00234885
Núm. CAS: 40734-24-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C