4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4946-5G B4946-25G
TCIAB4946-5GEA 35 EUR
TCIAB4946-5G TCIAB4946-25G
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone
Formula: C₁₆H₂₈O
Número MDL: MFCD06797514
Núm. CAS: 92413-47-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C