Ácido 4-bromo-1-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-naphthalenecarboxylic acid
B4949-1G B4949-5G
TCIAB4949-1GEA 26 EUR
TCIAB4949-1G TCIAB4949-5G
Ácido 4-bromo-1-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-1-naftoico
Formula: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251.08 g/mol
Número MDL: MFCD00094221
Núm. CAS: 16650-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2088404c12e18eee242bd51b16ff856a6bcb76&vid=ec2088404c12e18eee242bd51b16ff856a6bcb76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C