Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4951-1G B4951-5G
TCIAB4951-1GEA 84 EUR
TCIAB4951-1G TCIAB4951-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formula: C₁₆H₁₀S
MW: 234,32 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00215942
Núm. CAS: 205-43-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C