9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4952-200MG B4952-1G
TCIAB4952-200MGEA 54 EUR
TCIAB4952-200MG TCIAB4952-1G
9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene ≥98.0% (por GC)
9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene
Formula: C₁₉H₁₅Br
MW: 323,23 g/mol
Número MDL: MFCD27980277
Núm. CAS: 1198396-46-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C