4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine
B4953-1G B4953-5G
TCIAB4953-1GEA 87 EUR
TCIAB4953-1G TCIAB4953-5G
4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC)
4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine
Formula: C₂₈H₁₉BrN₂
MW: 463.38 g/mol
Número MDL: MFCD28975104
Núm. CAS: 1421599-34-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C