2-(4-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4955-1G B4955-5G
TCIAB4955-1GEA 98 EUR
TCIAB4955-1G TCIAB4955-5G
2-(4-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)triphenylene
Formula: C₂₄H₁₅Br
Núm. CAS: 1158227-56-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C