Acetato de 4-bromobutilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic acid 4-bromobutyl ester
B4958-5G B4958-25G
TCIAB4958-5GEA 23 EUR
TCIAB4958-5G TCIAB4958-25G
Acetato de 4-bromobutilo ≥97.0% (por GC)
Acetato de 4-bromobutilo
Formula: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Número MDL: MFCD00000263
Núm. CAS: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %