2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene]-2,7-diamine
B4959-200MG B4959-1G
TCIAB4959-200MGEA 132 EUR
TCIAB4959-200MG TCIAB4959-1G
2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₅₃H₄₂N₂O₄
MW: 770,93 g/mol
Núm. CAS: 1138220-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05baa47b6385fad81de5e9db11e39d1d0ddbcfd8&vid=05baa47b6385fad81de5e9db11e39d1d0ddbcfd8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C