2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)pyridine
B4961-200MG B4961-1G
TCIAB4961-200MGEA 105 EUR
TCIAB4961-200MG TCIAB4961-1G
2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine
Formula: C₂₉H₁₉N₃
Pto. de fusión: 202°C
Número MDL: MFCD28138085
Núm. CAS: 168127-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d578ec7bc392ff3198a894856bf8ee10799c1c20&vid=d578ec7bc392ff3198a894856bf8ee10799c1c20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %